Merck
670782
Sigma-Aldrich
Boc-β-(2-Thienyl)-D-Ala-OH
≥98.0% (HPLC)
Synonym(e):
(R)-2-(Boc-amino)-3-(2-thienyl)-propionsäure, Boc-3-(2-thienyl)-D-alanin
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C12H17NO4S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
271.33
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352209
eCl@ss:
32160406
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
≥98.0% (HPLC)
Eignung der Reaktion
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
Anwendung(en)
peptide synthesis
SMILES String
CC(C)(C)OC(=O)N[C@H](Cc1cccs1)C(O)=O
InChI
1S/C12H17NO4S/c1-12(2,3)17-11(16)13-9(10(14)15)7-8-5-4-6-18-8/h4-6,9H,7H2,1-3H3,(H,13,16)(H,14,15)/t9-/m1/s1
InChIKey
OJLISTAWQHSIHL-SECBINFHSA-N
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)