Merck
670499
Sigma-Aldrich
(S)-2-Amino-1,2,3,4-tetrahydro-2-naphthoesäure
≥99.0% (HPLC)
Synonym(e):
(S)-2-Aminotetralin-2-carbonsäure, (S)-2-Amino-1,2,3,4-tetrahydronaphthalin-2-carbonsäure
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C11H13NO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
191.23
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
PubChem Substanz-ID:
Assay
≥99.0% (HPLC)
Optische Aktivität
[α]/D +4.7±0.5°, c = 0.5 in 0.3 M HCl
Optische Reinheit
ee: ≥98%
Verunreinigungen
≤10% water
Anwendung(en)
peptide synthesis
SMILES String
N[C@]1(CCc2ccccc2C1)C(O)=O
InChI
1S/C11H13NO2/c12-11(10(13)14)6-5-8-3-1-2-4-9(8)7-11/h1-4H,5-7,12H2,(H,13,14)/t11-/m0/s1
InChIKey
CDULPPOISZOUTK-NSHDSACASA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)