Merck
669881
Sigma-Aldrich
(S)-2-(Azidomethyl)-1-Boc-pyrrolidin
≥95% (HPLC)
Synonym(e):
(S)-2-(Azidomethyl)-1-(tert-butoxycarbonyl)-pyrrolidin, (S)-2-(Azidomethyl)-1-pyrrolidincarbonsäure-tert.-butylester
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C10H18N4O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
226.28
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
≥95% (HPLC)
Form
solid
Optische Aktivität
[α]/D -48.5±1°, c = 1% in chloroform
Optische Reinheit
enantiomeric excess: ≥98% (HPLC)
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CC(C)(C)OC(=O)N1CCC[C@H]1CN=[N+]=[N-]
InChI
1S/C10H18N4O2/c1-10(2,3)16-9(15)14-6-4-5-8(14)7-12-13-11/h8H,4-7H2,1-3H3/t8-/m0/s1
InChIKey
HRLUZSSGBKDEGK-QMMMGPOBSA-N
Verpackung
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)