Wichtige Dokumente
669814
2,3-Bis[(2R,5R)-2,5-dimethyl-phospholano]-N-(3,5-dimethyl-phenyl)-maleinimid
98%
Synonym(e):
3,4-Bis-[(2R,5R)-2,5-dimethyl-phospholanyl]-1-(3,5-dimethyl-phenyl)-1H-pyrrol-2,5-dion, catASium® MNXyl(R)
About This Item
Assay
≥98% (31P-NMR)
98%
SMILES String
C[C@@H]1CC[C@@H](C)P1C2=C(P3[C@H](C)CC[C@H]3C)C(=O)N(c4cc(C)cc(C)c4)C2=O
InChI
1S/C24H33NO2P2/c1-14-11-15(2)13-20(12-14)25-23(26)21(28-16(3)7-8-17(28)4)22(24(25)27)29-18(5)9-10-19(29)6/h11-13,16-19H,7-10H2,1-6H3/t16-,17-,18-,19-/m1/s1
InChIKey
ODYDZUFLMKTRIF-NCXUSEDFSA-N
Allgemeine Beschreibung
Verpackung
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)