Wichtige Dokumente
669555
5-Hydroxy-6-nitro-nicotinsäure
Synonym(e):
5-Hydroxy-6-nitro-pyridin-3-carbonsäure
Alle Fotos(1)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C6H4N2O5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
184.11
Beilstein:
397856
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)