Merck
669369
Sigma-Aldrich
2-Brom-4-Fluor-6-Methylanilin
97%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C7H7BrFN
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
204.04
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
32-36 °C
Funktionelle Gruppe
bromo
fluoro
SMILES String
Cc1cc(F)cc(Br)c1N
InChI
1S/C7H7BrFN/c1-4-2-5(9)3-6(8)7(4)10/h2-3H,10H2,1H3
InChIKey
VTWSBILIFIFEFG-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
>230.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
> 110 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)