Merck
669075
Sigma-Aldrich
Dibutylzinn-diisothiocyanat
97%
Synonym(e):
Dibutyl-diisothio-cyanat-zinn
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C10H18N2S2Sn
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
349.10
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352300
PubChem Substanz-ID:
Assay
97%
Form
solid
Eignung der Reaktion
core: tin
reagent type: catalyst
mp (Schmelzpunkt)
141-143 °C
SMILES String
CCCC[Sn](CCCC)(N=C=S)N=C=S
InChI
1S/2C4H9.2CNS.Sn/c2*1-3-4-2;2*2-1-3;/h2*1,3-4H2,2H3;;;/q;;2*-1;+2
InChIKey
JVLGWEJONYVDMO-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Reactant for synthesis of:
  • Macrolactones
  • Isocyanate and isothiocyanate d1- and d2-complexes of vanadocene
Reactant for:
  • Unusual adduct formation with organotin(IV) Lewis acids
  • Interactions with vanadyl salicylaldimine β-ketimine and acetylacetonato complexes
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - STOT RE 1
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)