Merck
668788
Sigma-Aldrich
(Propylthio)-ameisensäurechlorid
96%
Synonym(e):
S-Propyl-chlorthioformiat, S-Propylthiochlorformiat
About This Item
Lineare Formel:
CH3CH2CH2SCOCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
138.62
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Assay
96%
Brechungsindex
n20/D 1.4807
bp
37 °C/8 mmHg
Dichte
1.149 g/mL at 25 °C
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CCCSC(Cl)=O
InChI
1S/C4H7ClOS/c1-2-3-7-4(5)6/h2-3H2,1H3
InChIKey
FYOPSYJKEHWOBR-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
120.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
48.9 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)