Merck
668060
Sigma-Aldrich
L-Threonin-1,2-13C2
99 atom % 13C, 97% (CP)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
13C2C2H9NO3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
121.10
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352116
PubChem Substanz-ID:
Isotopenreinheit
99 atom % 13C
Assay
97% (CP)
Form
solid
Optische Aktivität
[α]20/D -27.4°, c = 1 in H2O
mp (Schmelzpunkt)
256 °C (dec.)
Massenverschiebung
M+2
SMILES String
C[C@@H](O)[13C@H](N)[13C](O)=O
InChI
1S/C4H9NO3/c1-2(6)3(5)4(7)8/h2-3,6H,5H2,1H3,(H,7,8)/t2-,3+/m1/s1/i3+1,4+1
InChIKey
AYFVYJQAPQTCCC-KCVAWDAUSA-N
Verwandte Kategorien
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable