Merck
666947
Sigma-Aldrich
4-[4′-(3-Pentyloxy)phenyl]phenylboronsäure
About This Item
Lineare Formel:
(CH3CH2)2CHO(C6H5)(C6H5)B(OH)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
284.16
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
110-121 °C
SMILES String
OB(C1=CC=C(C2=CC=C(OC(CC)CC)C=C2)C=C1)O
InChI
1S/C17H21BO3/c1-3-16(4-2)21-17-11-7-14(8-12-17)13-5-9-15(10-6-13)18(19)20/h5-12,16,19-20H,3-4H2,1-2H3
InChIKey
BXIFXXIJBZDWRA-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
May contain varying amounts of anhydride
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)