Merck
666793
Sigma-Aldrich
6-Brom-2-Fluor-3-Jodphenylboronsäure
≥95%
About This Item
Lineare Formel:
Br(F)C6H5(I)B(OH)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
344.71
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
≥95%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
156-160 °C
Funktionelle Gruppe
bromo
fluoro
iodo
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
OB(O)c1c(F)c(I)ccc1Br
InChI
1S/C6H4BBrFIO2/c8-3-1-2-4(10)6(9)5(3)7(11)12/h1-2,11-12H
InChIKey
OZLRLKXUEMIENO-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)