Merck
665371
Sigma-Aldrich
3-Amino-6-chlor-pyridazin
97%
Synonym(e):
6-Chlor-3-pyridazinamin
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C4H4ClN3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
129.55
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
Assay
97%
mp (Schmelzpunkt)
213-215 °C (dec.)
SMILES String
Nc1ccc(Cl)nn1
InChI
1S/C4H4ClN3/c5-3-1-2-4(6)8-7-3/h1-2H,(H2,6,8)
InChIKey
DTXVKPOKPFWSFF-UHFFFAOYSA-N