Merck
663581
Sigma-Aldrich
2-Brom-5′-fluor-2′-Hydroxyacetophenon
97%
Synonym(e):
2-Brom-1-(5-fluor-2-hydroxyphenyl)ethanon, 5-Fluor-2-hydroxyphenacylbromid
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C8H6BrFO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
233.03
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
87-91 °C
SMILES String
Oc1ccc(F)cc1C(=O)CBr
InChI
1S/C8H6BrFO2/c9-4-8(12)6-3-5(10)1-2-7(6)11/h1-3,11H,4H2
InChIKey
QFYYHGPQMZTLRB-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)