Merck
663417
Sigma-Aldrich
2-Amino-5-(4-nitrophenyl)-1,3,4-oxadiazol
97%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C8H6N4O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
206.16
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
245-249 °C
SMILES String
Nc1nnc(o1)-c2ccc(cc2)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C8H6N4O3/c9-8-11-10-7(15-8)5-1-3-6(4-2-5)12(13)14/h1-4H,(H2,9,11)
InChIKey
PUEUDKAZSHKSOZ-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)