Merck
663387
Sigma-Aldrich
2-Amino-5-(4-chlorphenyl)-1,3,4-Oxadiazol
95%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C8H6ClN3O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
195.61
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
95%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
245 °C (dec.)
Funktionelle Gruppe
chloro
SMILES String
Nc1nnc(o1)-c2ccc(Cl)cc2
InChI
1S/C8H6ClN3O/c9-6-3-1-5(2-4-6)7-11-12-8(10)13-7/h1-4H,(H2,10,12)
InChIKey
ZMWWZXSPDQIWAZ-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Skull and crossbones
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)