662380
Lumidot™ CdS
440, core-type quantum dots, 5 mg/mL in toluene
Synonym(e):
Organically stabilized cadmium sulfide quantum dots in toluene
About This Item
Qualitätsniveau
Form
dispersion
Konzentration
5 mg/mL in toluene
Partikelgröße
2.9-4.0 nm
Dichte
0.865 g/mL at 25 °C
λmax
410-430 nm
Fluoreszenz
λem 430-450 nm FWHM 20 nm
Lagertemp.
2-8°C
InChI
1S/Cd.S
InChIKey
CJOBVZJTOIVNNF-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Carc. 1B - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
39.2 °F
Flammpunkt (°C)
4 °C
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?