Merck
661864
Sigma-Aldrich
4-(3′-Fluorbenzyloxy)-phenylboronsäure
≥95%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C13H12BFO3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
246.04
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
Assay
≥95%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
159-164 °C
SMILES String
OB(O)c1ccc(OCc2cccc(F)c2)cc1
InChI
1S/C13H12BFO3/c15-12-3-1-2-10(8-12)9-18-13-6-4-11(5-7-13)14(16)17/h1-8,16-17H,9H2
InChIKey
HLPBNLKHBWJWNP-UHFFFAOYSA-N
Sonstige Hinweise
Contains varying amounts of anhydride.
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)