661759
2-Pyridinsulfonsäure
97%
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
244-249 °C
SMILES String
OS(=O)(=O)c1ccccn1
InChI
1S/C5H5NO3S/c7-10(8,9)5-3-1-2-4-6-5/h1-4H,(H,7,8,9)
InChIKey
KZVLNAGYSAKYMG-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges