Merck
660116
Sigma-Aldrich
N-Boc-(S)-(−)-2-amino-1-Butanol
96%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C9H19NO3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
189.25
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352108
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
96%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
40-45 °C
Funktionelle Gruppe
amine
hydroxyl
SMILES String
CC[C@@H](CO)NC(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C9H19NO3/c1-5-7(6-11)10-8(12)13-9(2,3)4/h7,11H,5-6H2,1-4H3,(H,10,12)/t7-/m0/s1
InChIKey
LQRGWGOFPUXNOV-ZETCQYMHSA-N
Piktogramme
Skull and crossbonesCorrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
>230.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
> 110 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)