Merck
659487
Sigma-Aldrich
4-(4-Fluorphenoxy)benzoesäure
97%
About This Item
Lineare Formel:
FC6H4OC6H4CO2H
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
232.21
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
171-175 °C
Funktionelle Gruppe
carboxylic acid
fluoro
SMILES String
OC(=O)c1ccc(Oc2ccc(F)cc2)cc1
InChI
1S/C13H9FO3/c14-10-3-7-12(8-4-10)17-11-5-1-9(2-6-11)13(15)16/h1-8H,(H,15,16)
InChIKey
YYKALFXKRWCSLY-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation markEnvironment
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)