Merck
659347
Sigma-Aldrich
1-(4-Nitrophenyl)-5-(trifluormethyl)-1H-pyrazol-4-carbonsäure
97%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C11H6F3N3O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
301.18
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
199-203 °C
SMILES String
OC(=O)c1cnn(-c2ccc(cc2)[N+]([O-])=O)c1C(F)(F)F
InChI
1S/C11H6F3N3O4/c12-11(13,14)9-8(10(18)19)5-15-16(9)6-1-3-7(4-2-6)17(20)21/h1-5H,(H,18,19)
InChIKey
FGHNILTUXGDLKS-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)