Merck
659096
Sigma-Aldrich
N,N-Di-Boc-2-aminopyridin
97%
Synonym(e):
2-(N,N-Bis-(Boc-amino))-pyridin, 2-Pyridinylimidodicarbonsäure-bis-(1,1-dimethylethyl)-ester
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C15H22N2O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
294.35
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
81-85 °C
SMILES String
CC(C)(C)OC(=O)N(C(=O)OC(C)(C)C)c1ccccn1
InChI
1S/C15H22N2O4/c1-14(2,3)20-12(18)17(11-9-7-8-10-16-11)13(19)21-15(4,5)6/h7-10H,1-6H3
InChIKey
QLOPVAOGSSBUEH-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)