658626
tert.-Butanol-13C4
99 atom % 13C, 98% (CP)
Synonym(e):
2-Methyl-2-propanol-13C4, tert.-Butylalkohol-13C4
About This Item
Empfohlene Produkte
Isotopenreinheit
99 atom % 13C
Assay
98% (CP)
bp
83 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
23-26 °C (lit.)
Dichte
0.816 g/mL at 25 °C (lit.)
Massenverschiebung
M+4
SMILES String
[13CH3][13CH]([13CH3])[13CH2]O
InChI
1S/C4H10O/c1-4(2,3)5/h5H,1-3H3/i1+1,2+1,3+1,4+1
InChIKey
DKGAVHZHDRPRBM-JCDJMFQYSA-N
Verwandte Kategorien
Verpackung
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
51.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
11 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges