Merck
657492
Sigma-Aldrich
2-(3′-Fluorbenzyloxy)-phenylboronsäure
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C13H12BFO3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
246.04
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
99-102 °C
SMILES String
OB(O)c1ccccc1OCc2cccc(F)c2
InChI
1S/C13H12BFO3/c15-11-5-3-4-10(8-11)9-18-13-7-2-1-6-12(13)14(16)17/h1-8,16-17H,9H2
InChIKey
OYOSTGWFRFFDLQ-UHFFFAOYSA-N
Sonstige Hinweise
Contains varying amounts of anhydride
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)