Wichtige Dokumente
657263
4-Isopropoxy-2,3,5,6-Tetrafluorphenylboronsäure
Alle Fotos(1)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C9H9BF4O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
251.97
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
138-142 °C
SMILES String
CC(C)Oc1c(F)c(F)c(B(O)O)c(F)c1F
InChI
1S/C9H9BF4O3/c1-3(2)17-9-7(13)5(11)4(10(15)16)6(12)8(9)14/h3,15-16H,1-2H3
InChIKey
YOXGBYWSEKQTAW-UHFFFAOYSA-N
Sonstige Hinweise
May contain varying amounts of anhydride
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)