656682
Chlormethylchlorsulfat
97%
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
97%
Brechungsindex
n20/D 1.448
bp
45-50 °C/10 mmHg
Dichte
1.631 g/mL at 25 °C
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
ClCOS(Cl)(=O)=O
InChI
1S/CH2Cl2O3S/c2-1-6-7(3,4)5/h1H2
InChIKey
PJBIHXWYDMFGCV-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1A - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter