Merck
656143
Sigma-Aldrich
6-(Methylthio)-1-indanon
96%
Synonym(e):
2,3-Dihydro-6-(methylthio)-1H-inden-1-on
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C10H10OS
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
178.25
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
96%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
105-109 °C
SMILES String
CSc1ccc2CCC(=O)c2c1
InChI
1S/C10H10OS/c1-12-8-4-2-7-3-5-10(11)9(7)6-8/h2,4,6H,3,5H2,1H3
InChIKey
NHJZHQRRHNSFCH-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)