Merck
655929
Sigma-Aldrich
2-Chlor-4-(trifluormethoxy)-anilin
97%
About This Item
Lineare Formel:
F3COC6H3(Cl)NH2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
211.57
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Brechungsindex
n20/D 1.428
bp
94-96 °C/11 mmHg
Dichte
1.524 g/mL at 25 °C
Funktionelle Gruppe
chloro
fluoro
SMILES String
Nc1ccc(OC(F)(F)F)cc1Cl
InChI
1S/C7H5ClF3NO/c8-5-3-4(1-2-6(5)12)13-7(9,10)11/h1-3H,12H2
InChIKey
YMLWONHDNGICOH-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Health hazardExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
208.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
98 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)