Wichtige Dokumente
655643
1-Decin-1,2-13C2
99 atom % 13C, 98% (CP)
About This Item
Empfohlene Produkte
Isotopenreinheit
99 atom % 13C
Assay
98% (CP)
bp
174 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
-44 °C (lit.)
Dichte
0.776 g/mL at 25 °C
Massenverschiebung
M+2
SMILES String
CCCCCCCC[13C]#[13CH]
InChI
1S/C10H18/c1-3-5-7-9-10-8-6-4-2/h1H,4-10H2,2H3/i1+1,3+1
InChIKey
ILLHQJIJCRNRCJ-ZKDXJZICSA-N
Verwandte Kategorien
Verpackung
Signalwort
Danger
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable Liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
122.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
50 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)