Merck
655406
Sigma-Aldrich
2-(2-Dicyclohexylphosphinophenyl)-1,3-dioxolan
97%
Synonym(e):
Dicyclohexyl-[2-(1,3-dioxolan-2-yl)-phenyl]-phosphin
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C21H31O2P
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
346.44
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352005
PubChem Substanz-ID:
Assay
97%
Form
solid
Eignung der Reaktion
reagent type: ligand
mp (Schmelzpunkt)
82-85 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
phosphine
SMILES String
C1CCC(CC1)P(C2CCCCC2)c3ccccc3C4OCCO4
InChI
1S/C21H31O2P/c1-3-9-17(10-4-1)24(18-11-5-2-6-12-18)20-14-8-7-13-19(20)21-22-15-16-23-21/h7-8,13-14,17-18,21H,1-6,9-12,15-16H2
InChIKey
DIFRDTMQEINUSG-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
  • Ligand for preparation of palladium P,O-ligand-catalyst for Suzuki cross-coupling reactions
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 4
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable