Wichtige Dokumente
655333
3-Methoxyphenethylbromid
97%
Synonym(e):
3-Methoxy-1-(2-bromethyl)-benzol
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
97%
Brechungsindex
n20/D 1.5593 (lit.)
bp
172-209 °C (DSC)(lit.)
Dichte
1.3708 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
COc1cccc(CCBr)c1
InChI
1S/C9H11BrO/c1-11-9-4-2-3-8(7-9)5-6-10/h2-4,7H,5-6H2,1H3
InChIKey
LQDHVNHVHAYANB-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
>230.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
> 110 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?