Merck
654744
Sigma-Aldrich
(4-Cyanphenyl)-thioharnstoff
97%
About This Item
Lineare Formel:
NCC6H4NHCSNH2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
177.23
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
201-205 °C
SMILES String
NC(=S)Nc1ccc(cc1)C#N
InChI
1S/C8H7N3S/c9-5-6-1-3-7(4-2-6)11-8(10)12/h1-4H,(H3,10,11,12)
InChIKey
LFMJROANUIRGBS-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)