Merck
654698
Sigma-Aldrich
2-(4,5-Dihydro-1H-Imidazol-2-yl)phenol
97%
Synonym(e):
2-(2-Hydroxyphenyl)-2-imidazoline, o-2-Imidazolin-2-yl-phenol
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C9H10N2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
162.19
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
mp (Schmelzpunkt)
205-209 °C
SMILES String
Oc1ccccc1C2=NCCN2
InChI
1S/C9H10N2O/c12-8-4-2-1-3-7(8)9-10-5-6-11-9/h1-4,12H,5-6H2,(H,10,11)
InChIKey
CSFVISOIQMHABM-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Reactant for synthesis of:
  • Polymer-anchored oxovanadium(IV) complex
  • α1-Adrenoceptor agonists
Reactant for:
  • Oxidative aromatization reactions of imidazolines
  • Intramolecular nitrogen-phosphorous interactions of phosphate esters
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)