Merck
654604
Sigma-Aldrich
N-(Furan-2-ylmethyl)-1H-benzotriazol-1-thiocarbamid
96%
Synonym(e):
Benzotriazol-1-carbothionsäure-(furan-2-ylmethyl)-amid
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C12H10N4OS
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
258.30
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352000
PubChem Substanz-ID:
Assay
96%
mp (Schmelzpunkt)
119-127 °C
SMILES String
S=C(NCc1ccco1)n2nnc3ccccc23
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)