Merck
654477
Sigma-Aldrich
6-(4-Fluorphenyl)-2-Pyridincarboxaldehyd
97%
Synonym(e):
6-(4-Fluorphenyl)-pyridin-2-carbaldehyd
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C12H8FNO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
201.20
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
85-90 °C (lit.)
SMILES String
[H]C(=O)c1cccc(n1)-c2ccc(F)cc2
InChI
1S/C12H8FNO/c13-10-6-4-9(5-7-10)12-3-1-2-11(8-15)14-12/h1-8H
InChIKey
WVQIFQHRRHZIGZ-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable