Merck
653926
Sigma-Aldrich
1-(3-Formylphenyl)-piperazin
Synonym(e):
3-(Piperazin-1-yl)-benzaldehyd
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C11H14N2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
190.24
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
SMILES String
[H]C(=O)c1cccc(c1)N2CCNCC2