Merck
653837
Sigma-Aldrich
3-Amino-4-chlor-benzonitril
96%
About This Item
Lineare Formel:
ClC6H3(NH2)CN
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
152.58
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Assay
96%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
87-91 °C
SMILES String
Nc1cc(ccc1Cl)C#N
InChI
1S/C7H5ClN2/c8-6-2-1-5(4-9)3-7(6)10/h1-3H,10H2
InChIKey
KRBRYJLBILJHAS-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)