Merck
653616
Sigma-Aldrich
tert.-Amyl methyl-d3-ether
99 atom % D, 97% (CP)
Synonym(e):
1,1-Dimethylpropyl methyl-d3-ether
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C6D3H11O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
105.19
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352112
PubChem Substanz-ID:
Isotopenreinheit
99 atom % D
Assay
97% (CP)
bp
85-86 °C (lit.)
Dichte
0.793 g/mL at 25 °C
Massenverschiebung
M+3
SMILES String
[2H]C([2H])([2H])OC(C)(C)CC
InChI
1S/C6H14O/c1-5-6(2,3)7-4/h5H2,1-4H3/i4D3
InChIKey
HVZJRWJGKQPSFL-GKOSEXJESA-N
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramme
FlameExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
19.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-7 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)