Merck
653500
Sigma-Aldrich
2-Amino-4-(4-bromphenyl)-thiazol-5-carbonsäure-ethylester
90%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C12H11BrN2O2S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
327.20
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
90%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
204-208 °C
SMILES String
CCOC(=O)c1sc(N)nc1-c2ccc(Br)cc2
InChI
1S/C12H11BrN2O2S/c1-2-17-11(16)10-9(15-12(14)18-10)7-3-5-8(13)6-4-7/h3-6H,2H2,1H3,(H2,14,15)
InChIKey
HZNNHEOEYQXAAE-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable