Merck
653462
Sigma-Aldrich
6-Benzyloxy-2-benzoxazolinon
97%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C14H11NO3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
241.24
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
181-186 °C (lit.)
SMILES String
O=C1Nc2ccc(OCc3ccccc3)cc2O1
InChI
1S/C14H11NO3/c16-14-15-12-7-6-11(8-13(12)18-14)17-9-10-4-2-1-3-5-10/h1-8H,9H2,(H,15,16)
InChIKey
JVUPJESJQYCFOB-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)