Merck
652814
Sigma-Aldrich
1-(3-Chlorbenzyl)-piperazin
98%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C11H15ClN2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
210.70
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Assay
98%
Brechungsindex
n20/D 1.5582
bp
120-123 °C/1.5 mmHg (lit.)
120-123 °C/1.5 mmHg
Dichte
1.129 g/mL at 25 °C
SMILES String
Clc1cccc(CN2CCNCC2)c1
InChI
1S/C11H15ClN2/c12-11-3-1-2-10(8-11)9-14-6-4-13-5-7-14/h1-3,8,13H,4-7,9H2
InChIKey
JTEQMTYOCBFLNH-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
>230.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
> 110 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)