Merck
651923
Sigma-Aldrich
4-(Boc-piperazin-1-yl)-3-nitrobenzoesäure
97%
Synonym(e):
1-Boc-4-(4-Carboxy-2-nitrophenyl)piperazin, 4-[(tert-Butoxycarbonyl)-piperazin-1-yl]-3-nitrobenzoesäure
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C16H21N3O6
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
351.35
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
199-203 °C (dec.) (lit.)
SMILES String
CC(C)(C)OC(=O)N1CCN(CC1)c2ccc(cc2[N+]([O-])=O)C(O)=O
InChI
1S/C16H21N3O6/c1-16(2,3)25-15(22)18-8-6-17(7-9-18)12-5-4-11(14(20)21)10-13(12)19(23)24/h4-5,10H,6-9H2,1-3H3,(H,20,21)
InChIKey
CYGRJUZYSXUAMM-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)