Merck
651222
Sigma-Aldrich
4-[3′-(Trifluormethyl)-phenoxymethyl]-phenylboronsäure
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C14H12BF3O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
296.05
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
Form
solid
SMILES String
OB(O)c1ccc(COc2cccc(c2)C(F)(F)F)cc1
InChI
1S/C14H12BF3O3/c16-14(17,18)11-2-1-3-13(8-11)21-9-10-4-6-12(7-5-10)15(19)20/h1-8,19-20H,9H2
InChIKey
IOZGRQTUNSRWBS-UHFFFAOYSA-N
Sonstige Hinweise
Contains varying amounts of anhydride
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 4
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)