Merck
650382
Sigma-Aldrich
4-Hydroxyphenol, polymer gebunden
50-100 mesh particle size, extent of labeling: 0.5-1.5 mmol/g OH loading, 1 % cross-linked with divinylbenzene
About This Item
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
PubChem Substanz-ID:
Quervernetzung
1 % cross-linked with divinylbenzene
Kennzeichnungsgrad
0.5-1.5 mmol/g OH loading
Partikelgröße
50-100 mesh
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)