Wichtige Dokumente
649791
Poly(3,4-ethylendioxythiophen)-block-Poly(ethylenglykol)-Lösung
1 wt % dispersion in nitromethane, contains p-toluenesulfonate as dopant
Synonym(e):
Aedotron™ P-NM, PEDOT-block-PEG
About This Item
Enthält
p-toluenesulfonate as dopant
Konzentration
1 wt % dispersion in nitromethane
Arbeitsfunktion
4.19 eV
Leitfähigkeit
10-4-10-3 S/cm
Dichte
1.127 g/mL at 25 °C
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Vorsicht
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Flam. Liq. 3 - Repr. 2
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
95.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
35 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)