Merck
649422
Sigma-Aldrich
5-(4-Fluorphenyl)-thiophen-2-carbonsäurehydrazid
97%
Synonym(e):
5-(4-Fluorphenyl)-thiophen-2-carbohydrazid
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C11H9FN2OS
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
236.27
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
191-195 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
amine
fluoro
hydrazine
SMILES String
NNC(=O)c1ccc(s1)-c2ccc(F)cc2
InChI
1S/C11H9FN2OS/c12-8-3-1-7(2-4-8)9-5-6-10(16-9)11(15)14-13/h1-6H,13H2,(H,14,15)
InChIKey
XMNWZKXRDIGYBL-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)