Merck
649392
Sigma-Aldrich
3-Amino-5-(4-nitrophenyl)-thiophen-2-carbonsäure-ethylester
97%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C13H12N2O4S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
292.31
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
172-176 °C (lit.)
SMILES String
CCOC(=O)c1sc(cc1N)-c2ccc(cc2)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C13H12N2O4S/c1-2-19-13(16)12-10(14)7-11(20-12)8-3-5-9(6-4-8)15(17)18/h3-7H,2,14H2,1H3
InChIKey
LUFNXFXZMZYAKC-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable