Wichtige Dokumente
649368
5-(4-Nitrophenyl)-thiophen-2-carbonsäure
96%
Alle Fotos(1)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C11H7NO4S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
249.24
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Assay
96%
mp (Schmelzpunkt)
276-280 °C
SMILES String
OC(=O)c1ccc(s1)-c2ccc(cc2)[N+]([O-])=O
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)