Merck
647667
Sigma-Aldrich
4-Brom-1,3,5-Trimethylpyrazol
98%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C6H9BrN2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
189.05
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Assay
98%
Form
solid
bp
101-102 °C/15 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
30-34 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
bromo
SMILES String
Cc1nn(C)c(C)c1Br
InChI
1S/C6H9BrN2/c1-4-6(7)5(2)9(3)8-4/h1-3H3
InChIKey
UNTQXOJGXGRHMG-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Skull and crossbones
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
217.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
103 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)