Merck
647276
Sigma-Aldrich
4-Chlorbenzoin
97%
Synonym(e):
1-(4-Chlorphenyl)-2-hydroxy-2-phenylethanon
About This Item
Lineare Formel:
ClC6H4COCH(OH)C6H5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
246.69
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
89-93 °C (lit.)
SMILES String
OC(c1ccccc1)C(=O)c2ccc(Cl)cc2
InChI
1S/C14H11ClO2/c15-12-8-6-11(7-9-12)14(17)13(16)10-4-2-1-3-5-10/h1-9,13,16H
InChIKey
XYUKKJIDPMMCMJ-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves